Learn More
3-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495043 25 g 25g
11475043 1 g 1g
11485043 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495043 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12304.14
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4027-57-0 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4027-57-0
Formule moléculaire C7H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00052514
Clé InChI BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 77645
Nom IUPAC Éthyle 5-méthyle-1H-pyrazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Point de fusion 80°C to 83°C
Quantité 25 g
Beilstein 4192
Synonyme ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 97%