Learn More
Éthyle 3-méthyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368045 100 g 100g
11348045 5 g 5g
11358045 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368045 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08218.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 22232-54-8 | C7H10N2O2S | 186.229 g/mol
Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate is used as thyroid inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate d’éthyle est utilisé comme inhibiteur de la thyroïde.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le chloroforme et l’acétone. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22232-54-8
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.229
Numéro MDL MFCD00027421
Clé InChI CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
CID PubChem 31072
ChEBI CHEBI:617099
Nom IUPAC Éthyle 3-méthyle-2-sulfanyllidèneimidazole-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate
Point de fusion 122°C to 126°C
pH 5.0 to 7.0
Quantité 100 g
Beilstein 144339
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1798
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone. Sightly soluble in water.
Poids de la formule 186.24
Pourcentage de pureté 97%