Learn More
Ethyl 3-methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11453927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453927 5 g 5g
11443927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18360.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7625-01-6
Numéro MDL MFCD00173950
CID PubChem 360308
Nom IUPAC ethyl 3-methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC2=CC=CC=C2S1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate
Point de fusion 142°C to 144°C
Formule moléculaire C12H13NO2S
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 3-methyl-4h-benzo b 1,4 thiazine-2-carboxylate, ethyl 3-methyl-4h-benzo e 1,4-thiazine-2-carboxylate, 3-methyl-4h-benzo 1,4 thiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_006434, cbmicro_028856, 2-carbethoxy-3-methyl-4h-1,4-benzothiazine, 3-methyl-4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid,3-methyl-,ethyl ester
Clé InChI NCZIRXVLKKERGP-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 235.30
Poids de la formule 235.31
Pourcentage de pureté 98%