Learn More
3-(méthyl-d3-mercapto)propionate d'éthyle, TRC
Code produit 30388577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388577 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30388577 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92510250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionate
CAS 1020719-41-8
Formule moléculaire C6 2H3 H9 O2 S
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])SCCC(=O)OCC
Nom IUPAC 3-(trideutérométhylsulfanyl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 151.24
Poids de la formule 151.0746