Learn More
3-(méthyl-d3-mercapto)propionate d'éthyle, TRC
Code produit 30385793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385793 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30385793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9251025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionate
CAS 1020719-41-8
Formule moléculaire C6 2H3 H9 O2 S
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])SCCC(=O)OCC
Nom IUPAC 3-(trideutérométhylsulfanyl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 151.24
Poids de la formule 151.0746