Learn More
Éthyle 3-méthylisoxazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399125 5 g 5g
11389125 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16362.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20328-15-8 | C7H9NO3 | 155.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20328-15-8
Formule moléculaire C7H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.153
Numéro MDL MFCD01075736
Clé InChI AEWHICNMVQOWJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3-methyl-isoxazole-4-carboxylate, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-, ethyl ester, acmc-20akze, ethyl 3-methyl-4-isoxazolecarboxylate, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 317668
Nom IUPAC Éthyl3-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CON=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate
Point d’ébullition 64°C (0.6 mmHg)
Indice de réfraction 1.4595
Quantité 5 g
Beilstein 1072756
Poids de la formule 155.15
Pourcentage de pureté 97%