Learn More
3-méthylpyrazole-4-carboxylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-Methylpyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 85290-78-4 |
| Formule moléculaire | C7 H10 N2 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-9-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCOC(=O)c1c[nH]nc1C |
| Nom IUPAC | 3-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.17 |
| Poids de la formule | 154.0742 |