Learn More
Éthyl 3-(N,N-diméthylamino)acrylate, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11965341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11965341 100 g Flacon en verre 100g
10790941 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11965341 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269631000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 924-99-2
Formule moléculaire C7H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00144269
Clé InChI MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonyme ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
CID PubChem 5369162
Nom IUPAC éthyl (E)-3-(diméthylamino)prop-2-énoate
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 17.0°C to 18.0°C
Couleur Orange à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 118°C to 121°C (10.0 HPA)
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH=CHCOOC2H5
Indice de réfraction 1.5105 to 1.5125
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (25 c)
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.