Learn More
Éthyl 3-nitrobenzoate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493334 100 g 100g
11483334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493334 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10626.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 618-98-4 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-98-4
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.174
Numéro MDL MFCD00014702
Clé InChI MKBIJCPQTPFQKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, ethyl ester, ethyl-m-nitrobenzoate, m-nitrobenzoic acid, ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester, acmc-20akzc, 3-nitrobenzoic acid ethyl, benzoic acid, 3-nitro-,ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester 8ci, r---2-2-diphenylphosphino phenyl-4-phenyl-2-oxazoline
CID PubChem 69261
Nom IUPAC 3-nitrobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-nitrobenzoate
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 297°C to 298°C
Quantité 100 g
Beilstein 1912880
Merck Index 14,3832
Poids de la formule 195.18
Pourcentage de pureté ≥98%