Learn More
3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488208
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488208 25 g 25g
15478208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61647.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26377-17-3
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.20
Numéro MDL MFCD00094021
Clé InChI PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester
CID PubChem 2735202
Nom IUPAC éthyl3-oxo-3-pyridine-4-ylpropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
Point de fusion 53°C to 59°C
Couleur Marron
Densité 1.155 g/mL
Indice de réfraction 1.51
Quantité 25 g
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide