Learn More
Ethyl 3-oxo-3-(o-tolyl)propanoate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30999777
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30999777 5 g
30998755 10 g
30989991 1 g
30997710 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30999777 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD140055g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-oxo-3-(o-tolyl)propanoate
CAS 51725-82-7
Formule moléculaire C12H14O3
Numéro MDL MFCD03424817
Quantité 5 g
SMILES O=C(OCC)CC(C1=CC=CC=C1C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Pourcentage de pureté 95%