Learn More
3-Phénylpropionate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl 3-phenylpropionate is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate. It is also used in the synthesis of pyrimidine based inhibitors of cyclin-dependant kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3-phénylpropionate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire actif d’ingrédients pharmaceutiques. Il est également utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs à base de pyrimidine des kinases dépendantes de la cycline.
Solubilité
Miscible aux huiles et à l’éthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-phenylpropionate |
| Densité | 1.016 |
| Point d’ébullition | 118°C (3 mmHg) |
| Point d’éclair | 107°C (224°F) |
| Indice de réfraction | 1.494 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1910432 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with oils and ethanol. Immiscible with water. |
| Poids de la formule | 178.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |