Learn More
3-phénylpropionate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrocinnamic acid ethyl ester |
| CAS | 2021-28-5 |
| Formule moléculaire | C11 H14 O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Benzenepropanoic acid, ethyl ester, Hydrocinnamic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-Phenylpropanoic acid ethyl ester, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylpropanoate, Ethyl 3-phenylpropionate, Ethyl benzenepropanoate, Ethyl dihydrocinnamate, Ethyl hydrocinnamate, NSC 126040 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 3-phénylpropanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.23 |
| Poids de la formule | 178.0994 |