Learn More
Ethyl 3-(pyridin-2-ylamino)propanoate, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-(pyridin-2-ylamino)propanoate |
| CAS | 103041-38-9 |
| Formule moléculaire | C10H14N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD09833621 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | C(C)OC(CCNC1=NC=CC=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.23 |
| Pourcentage de pureté | 95% |