Learn More
3-(pyridin-2-ylamino)propanoate d'éthyle, TRC
Code produit 30373921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373921 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373921 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9256205G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate
CAS 103041-38-9
Formule moléculaire C10H14N2O2
Quantité 5 g
Synonyme N-2-Pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)6-8-12-9-5-3-4-7-11-9/h3-5,7H,2,6,8H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCOC(=O)CCNc1ccccn1
Nom IUPAC 3-(pyridine-2-ylamino)propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Poids de la formule 194.1055