Learn More
3-(pyridin-2-ylamino)propanoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate |
| CAS | 103041-38-9 |
| Formule moléculaire | C10H14N2O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-2-Pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)6-8-12-9-5-3-4-7-11-9/h3-5,7H,2,6,8H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCOC(=O)CCNc1ccccn1 |
| Nom IUPAC | 3-(pyridine-2-ylamino)propanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.23 |
| Poids de la formule | 194.1055 |