Learn More
Éthyl3-(tert-butyle)-1-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | ethyl 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1c1ez, ethyl3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-tert-butyl-2-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester |
| Poids de la formule | 210 |