Learn More
Éthyl3-(tert-butyle)-1-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Thermo Scientific™
Code produit 10580933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10580933 10 g 10g
10110662 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10580933 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB03148EA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 133261-10-6
Formule moléculaire C11H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.277
Clé InChI JCOHRMJIHAFFBC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2799344
Nom IUPAC éthyl 5-tert-butyl-2-méthylpyrazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Quantité 10 g
Synonyme ethyl 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1c1ez, ethyl3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-tert-butyl-2-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Poids de la formule 210