Learn More
3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480220
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480220 5 g 5g
11470220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480220 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50678.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 916791-97-4 | C10H16N2O2 | 196.25 g/mol
Ethyl 3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916791-97-4
Formule moléculaire C10H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.25
Numéro MDL MFCD00173782
Clé InChI RCXMILPYEKVQLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-tert-butyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethylester, ethyl 5-tert-butyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-1,1-dimethylethyl-, ethyl ester, maybridge3_006722, acmc-1cr14
CID PubChem 2743509
Nom IUPAC Éthyl 5-tert-butyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Quantité 5 g
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 97%