Learn More
3-[(tétrahydropyranyl)oxy]butanoate d'éthyle, TRC
Product Code. 30373422
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30373422 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30373422 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE926483500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate
CAS 104372-23-8
Formule moléculaire C5 H5 N O3 S
Quantité 500 mg
Synonyme 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate
Formule InChI InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES OS(=O)(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC Acide pyridine-3-sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 159.163
Poids de la formule 158.999