Learn More
3-[(tétrahydropyranyl)oxy]butanoate d'éthyle, TRC
Code produit 30370224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370224 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE926483100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate
CAS 104372-23-8
Formule moléculaire C5 H5 N O3 S
Quantité 100 mg
Synonyme 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate
Formule InChI InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES OS(=O)(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC Acide pyridine-3-sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 159.163
Poids de la formule 158.999