Learn More
3-[(tétrahydropyranyl)oxy]butanoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate |
| CAS | 104372-23-8 |
| Formule moléculaire | C5 H5 N O3 S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1cccnc1 |
| Nom IUPAC | Acide pyridine-3-sulfonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.163 |
| Poids de la formule | 158.999 |