Learn More
Éthyl 3-trifluorométhyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490164 25 g 25g
11470164 1 g 1g
11480164 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490164 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13609.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 155377-19-8 | C7H7F3N2O2 | 208.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155377-19-8
Formule moléculaire C7H7F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.14
Numéro MDL MFCD00052083
Clé InChI VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester
CID PubChem 596095
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 142°C to 146°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 208.14
Pourcentage de pureté 97%