Learn More
3-(trifluoromethyl)crotonate d’éthyle, (E)+(Z), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-7045175
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382207 2 g 2g
11392207 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09688.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24490-03-7 | C7H9F3O2 | 182.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24490-03-7
Formule moléculaire C7H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.14
Numéro MDL MFCD00040846
Clé InChI OSZLARYVWBUKTG-SNAWJCMRSA-N
Synonyme ethyl 4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, ethyl 3-trifluoromethyl crotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, ethyl 3-trifluoromethyl crotonate, cis + trans, ethyl e-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, e-3-trifluoromethyl-2-butenoic acid ethyl ester
CID PubChem 5838607
Nom IUPAC Éthyl (E)-4,4,4-trifluoro-3-méthylbut-2-énoate
SMILES CCOC(=O)\C=C(/C)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(trifluoromethyl)crotonate
Note relative au nom (E)+(Z)
Point d’ébullition 129°C to 130°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Indice de réfraction 1.378
Quantité 2 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1910081
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 96%