Learn More
3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15264278 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15264278 25 g 25g
15254278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15264278 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452280250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 155377-19-8 | C7H7F3N2O2 | 208.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155377-19-8
Formule moléculaire C7H7F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.14
Numéro MDL MFCD00052083
Clé InChI VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester
CID PubChem 596095
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 140.0°C to 147.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 208.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.