Learn More
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, 99%, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8970g/mL |
| Point d’ébullition | 92.0°C to 96.0°C (28.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 71°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C8H14O2Si |
| Formule linéaire | (CH3)3SiC≡CCOOCH2CH3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate