Learn More
4-(-Pipérazinyl)benzoate1-pipérazinyl)benzoate d’éthyl, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15409117
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409117 250 mg 250mg
15489107 1 g 1g
15499107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15409117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52400.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80518-57-6
Formule moléculaire C13H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.30
Numéro MDL MFCD04973340
Clé InChI OQEHTFFLOHTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-piperazin-1-yl benzoate, ethyl 4-1-piperazinyl benzoate, 4-piperazin-1-yl-benzoic acid ethyl ester, 1-4-ethoxycarbonylphenyl piperazine, ethyl 4-1-piperazino benzoate, ethyl 4-piperazin-1yl benzoate, benzoic acid, 4-1-piperazinyl-, ethyl ester, 4-piperazin-1-yl benzoic acidethylester, 4-1-piperazinyl benzoic acid ethyl ester
CID PubChem 2761178
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-(1-piperazinyl)benzoate
Quantité 250 mg
Nom IUPAC éthyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate
Poids de la formule 234.3
Pourcentage de pureté ≥97%