Learn More
Carbamate de sulfonamide d’éthyle 4-[2-(5-Chloro-2-méthoxybenzamido)éthylbenzène, TRC
Code produit 30135634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135634 1 g 1g
30011575 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135634 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9019601G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14511-59-2
Formule moléculaire C19 H21 Cl N2 O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 440.9
Nom IUPAC éthyle N-[4-[2-[(5-chloro-2-méthoxybenzoyle)amino]éthyle]phényl]sulfonylcarbamate
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cc(Cl)ccc2OC)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzene sulfonamide carbamate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H21ClN2O6S/c1-3-28-19(24)22-29(25,26)15-7-4-13(5-8-15)10-11-21-18(23)16-12-14(20)6-9-17(16)27-2/h4-9,12H,3,10-11H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,24)
Poids de la formule 440.0809