Learn More
4,4,4-trifluoro-2-méthylacétoacétate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378386 5 g 5g
11368386 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17335.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 344-00-3 | C7H9F3O3 | 198.141 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344-00-3
Formule moléculaire C7H9F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 198.141
Numéro MDL MFCD00190635
Clé InChI YLRGPBKEZVHOAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, zlchem 125, acmc-20al0w, ethyl 2-methyltrifluoroacetoacetate, ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoro acetoacetate, ethyl alpha-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, ethyl 3-keto-2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate, ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxo-butanoate
CID PubChem 2737204
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-2-méthyl-3-oxobutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate
Densité 1.258
Point d’ébullition 144°C to 146°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Indice de réfraction 1.37
Quantité 5 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1783620
Poids de la formule 198.14
Pourcentage de pureté 96%