Learn More
4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-méthylbutyrate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylbutyrate |
| Point d’ébullition | 180°C to 184°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 6194166 |
| Poids de la formule | 200.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |