Learn More
4,4,4-trifluoroacétoacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10235010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235010 25 mL Flacon en verre 25mL
10232892 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10235010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119030250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-31-6
Formule moléculaire C6H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 184.11
Numéro MDL MFCD00000424
Clé InChI OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
CID PubChem 67793
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4, 4, 4-trifluoroacetoacetate
Note relative au nom 97%
Point de fusion -39.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 131.0°C (709.0 mmHg)
Point d’éclair 28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.3750 to 1.3780
Quantité 25 mL
Beilstein 03, II, 425
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol and ether
Poids de la formule 184.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.