Learn More
4,4,4-trifluorobutyrate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307756 1 g 1g
11317756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11399.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 371-26-6 | C6H9F3O2 | 170.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371-26-6
Formule moléculaire C6H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.131
Numéro MDL MFCD00041398
Clé InChI PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
CID PubChem 2733273
Nom IUPAC éthyl 4,4,4-trifluorobutanoate
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
Densité 1.16
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Indice de réfraction 1.352
Quantité 1 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1769215
Poids de la formule 170.13
Pourcentage de pureté 98%