Learn More
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389969 5 g 5g
11369969 250 mg 250mg
11379969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11389969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25754.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 178312-47-5 | Molecular Formula: C9H14F2O2 | Molecular Weight: 192.206 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 178312-47-5
Formule moléculaire C9H14F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.206
Numéro MDL MFCD03788494
Clé InChI HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2779138
Nom IUPAC Éthyl 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Point d’ébullition 84°C to 86°C (8 mmHg)
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester, ethyl4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, 4,4-difluoro-1-ethoxycarbonyl cyclohexane, 4,4-difluoro-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,4-difluorocyclohexane carboxylate, ethyl-4,4-difluorocyclohexane carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester 9ci, acmc-209xsu, 4-carbethoxy-1,1-difluorocyclohexane
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 97%