Learn More
Éthyle 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15494986
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15494986 250 mg 250mg
15465658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59369.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31602-08-1
Formule moléculaire C12H8Cl3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 304.55
Numéro MDL MFCD00173373
Clé InChI HAPRHXIRCWGCIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-quinolinecarboxylic acid, 4,6,8-trichloro-, ethyl ester, acmc-209hnw, ethyl 4,6,8-trichloro-3-quinolinecarboxylate
CID PubChem 709528
Nom IUPAC ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C(Cl)=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 304.56
Pourcentage de pureté 97%