Learn More
4-Acétamido-3-nitrobenzoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11494477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494477 5 g 5g
11484477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20488.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175204-17-8
Formule moléculaire C11H12N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 252.23
Numéro MDL MFCD00173758
Clé InChI AQEATNDLNBFMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-acetylamino-3-nitrobenzoate, ethyl 4-acetamido-3-nitro-benzoate, 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyz, ethyl-4-acetamido-3-nitrobenzoate, ethyl4-acetamido-3-nitrobenzoate
CID PubChem 2826598
Nom IUPAC 4-Acétamido-3-nitrobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-acetamido-3-nitrobenzoate
Point de fusion 95°C to 97°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 252.23
Pourcentage de pureté 97%