Learn More
Éthyle 4-acétamidobenzoate, TRC
Code produit 30133802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
25 g
Conditionnement:
25g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133802 25 g 25g
30012273 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133802 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89470025G
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5338-44-3
Formule moléculaire C11 H13 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Synonyme N-Acetylbenzocaine, Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, ethyl ester, Benzoic acid, p-acetamido-, ethyl ester (6CI,8CI), 4'-Carbethoxyacetanilide, Ethyl 4-acetamidobenzoate, Ethyl 4-acetylaminobenzoate, Ethyl N-acetyl-4-aminobenzoate, N-(4-(Ethoxycarbonyl)phenyl)acetamide, NSC 28987, NSC 3160
Nom IUPAC Éthyle 4-acétamidobenzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetylbenzocaine
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Poids de la formule 207.0895