Learn More
4-acétyl-3,5-diméthylpyrrole-2-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463607 250 g 250g
11443607 10 g 10g
11453607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17365.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2386-26-7 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
It is utilized as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. 
Remarques
Réfrigéré (2-4°C). Conserver à l’abri des oxydants, des métaux et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2386-26-7
Formule moléculaire C11H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 209.25
Numéro MDL MFCD00022373
Clé InChI ALRDOFWBPAZOCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetyl-2,4-dimethyl-5-carbethoxypyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetyl-5-carbethoxypyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-acetyl-3,5-dimethyl-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 3-acetyl-2,4-dimethyl-5-ethoxycarbonyl pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-acetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_002117, acmc-1cg5g
CID PubChem 16947
Nom IUPAC Éthyl 4-acétyl-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2 -carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)C(C(C)=O)=C(C)N1
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate
Point de fusion 140°C to 143°C
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 209.25
Pourcentage de pureté 98%