Learn More
4-acétyl--oxohexanoate5-oxohexanoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368456 25 g 25g
11358456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17496.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2832-10-2 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2832-10-2
Numéro MDL MFCD00009211
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate
Densité 1.067
Point d’ébullition 153°C to 154°C (19 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C10H16O4
Indice de réfraction 1.4545
Quantité 25 g
Beilstein 1785189
Synonyme ethyl 4,4-diacetylbutyrate, 4-acetyl-5-oxohexanoic acid ethyl ester, 4,4-diacetylbutyric acid ethyl ester, ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate, 4-acetyl-5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid,4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester, hexanoic acid, 4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester
Clé InChI CVPCFJRJUCNUJG-VQHVLOKHSA-N
SMILES CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)C
Nom IUPAC Éthyl 4-acétyl-5-oxohexanoate
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
CID PubChem 2733934
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%