Learn More
Ethyl 4-acetylbenzoate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30986506
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30986506 500 g
30975220 10 g
30977615 100 mg
30982883 1 g
30975614 250 mg
30973302 100 g
30971655 5 g
30986302 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30986506 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD128807500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-acetylbenzoate
CAS 38430-55-6
Formule moléculaire C11H12O3
Numéro MDL MFCD00013241
Quantité 500 g
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(C(C)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Pourcentage de pureté 95%