Learn More
4-acétylbenzoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15479858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479858 5 g 5g
15469858 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63258.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38430-55-6
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Numéro MDL MFCD00013241
Clé InChI GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
CID PubChem 600911
Nom IUPAC éthyl4-acétylbenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-acetylbenzoate
Point de fusion 55°C to 57°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Pleine