Learn More
4-acétylbenzoate d'éthyle, TRC
Code produit 30378169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8972505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-Acetylbenzoate
CAS 38430-55-6
Formule moléculaire C11H12O3
Quantité 5 g
Synonyme 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, p-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxycarbonylacetophenone, Ethyl 4-Acetylbenzoate, Ethyl p-Acetylbenzoate
Formule InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-3-14-11(13)10-6-4-9(5-7-10)8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nom IUPAC 4-acétylbenzoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Poids de la formule 192.0786