Learn More
Éthyle 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357146
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357146 5 g 5g
11347146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07121.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 774-07-2
Formule moléculaire C7H9N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.23
Numéro MDL MFCD00023227
Clé InChI DKTWKRWWQKVQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, ethyl 6-amino-2-thioxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-sulfanylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-mercapto-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-amino-2-mercapropyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-amino-2-mercapto-, ethyl ester, ethyl 4-amino-2-sulfanyl-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-amino-2-sulfanylidene-3h-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-thioxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 6-amino-2-thioxo-1,2-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
CID PubChem 759149
Nom IUPAC 6-amino-2-sulfanylidène-1H-pyrimidine-5-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)NC(=S)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Point de fusion ∽260°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 176363
Poids de la formule 199.23
Pourcentage de pureté 97%