Learn More
4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 774-07-2 |
| Formule moléculaire | C7 H9 N3 O2 S |
| Quantité | 2 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9N3O2S/c1-2-12-6(11)4-3-9-7(13)10-5(4)8/h3H,2H2,1H3,(H3,8,9,10,13) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnc(S)nc1N |
| Nom IUPAC | 4-amino-2-sulfanylpyrimidine-5-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.23 |
| Poids de la formule | 199.0415 |