Learn More
4-amino-3-fluorobenzoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-amino-3-fluorobenzoate |
| CAS | 73792-12-8 |
| Formule moléculaire | C9H10FNO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10FNO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2,11H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(N)c(F)c1 |
| Nom IUPAC | 4-amino-3-fluorobenzoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.18 |
| Poids de la formule | 183.0696 |