Learn More
4-aminobenzoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10582161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582161 100 g Flacon en plastique 100g
10766541 500 g Flacon en plastique 500g
11995331 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10582161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150781000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-09-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-09-7
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00007892
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Nom IUPAC 4-aminobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-aminobenzoate
Point de fusion 89.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 172°C (17.0 hPa)
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC6H4CO2C2H5
Quantité 100 g
Beilstein 14,422
Merck Index 15,1088
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/2500mL. Other solubilities: 1g/5mL alcohol,1g/2mL chloroform,1g/4mL ether,ca. 1g/40mL expressed almond oil or olive oil
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-aminobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.