Learn More
4-aminobenzoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl 4-aminobenzoate is used as an anesthetic and utilized for topical pain reliever. It is mixed with antipyrine to get A/B otic drops, which is used in the removal of earwax as well as relieve ear from pain. It exhibits analgesic and antipruritic effect mainly used for wounds, ulcers, mucosal surfaces and hemorrhoids narcotic pain. Further, it is a main constituent of anesthetic ointments. In addition to this, it is effective to toothache, sore throat, oral ulcers, hemorrhoids and anal fissure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-aminobenzoate d’éthyle est utilisé comme anesthésiant et pour soulager la douleur topique. Il est mélangé à de l’antipyrine pour obtenir des gouttes auriculaires A/B, utilisées dans l’élimination du cérumen ainsi que pour soulager l’oreille de la douleur. Il présente un effet analgésique et antiprurigineux principalement utilisé pour les plaies, les ulcères, les surfaces muqueuses et la douleur narcotique liée aux hémorroïdes. De plus, il s’agit d’un des composants principaux des onguents anesthésiques. Il est aussi efficace pour les douleurs dentaires, les maux de gorge, les ulcères buccaux, les hémorroïdes et la fissure anale.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le chloroforme, l’éther éthylique et les acides dilués. Modérément soluble dans l’eau
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les acides et les bases.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-aminobenzoate |
| Point de fusion | 88°C to 92°C |
| Point d’ébullition | 310°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 638434 |
| Merck Index | 14,1086 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,chloroform,ethyl ether and dilute acids. Sparingly soluble in water |
| Poids de la formule | 165.19 |
| Show More |
Safety and Handling
- Ethyl 4-aminobenzoate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-aminobenzoate