Learn More
(4-Aminophényl)carbamate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl (4-Aminophenyl)carbamate |
| CAS | 57399-97-0 |
| Formule moléculaire | C9 H12 N2 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,2,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCOC(=O)Nc1ccc(N)cc1 |
| Nom IUPAC | N-(4-aminophényl)carbamate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.204 |
| Poids de la formule | 180.09 |