Learn More
Ethyl 4-aminophenylacetate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31007362
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007362 25 g
31002958 5 g
30998751 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31007362 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1215625g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-aminophenylacetate
CAS 5438-70-0
Formule moléculaire C10H13NO2
Numéro MDL MFCD00017569
Quantité 25 g
SMILES O=C(OCC)CC1=CC=C(N)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Pourcentage de pureté 98%