Learn More
4-aminophénylacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454533 25 g 25g
11444533 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454533 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11529.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5438-70-0 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5438-70-0
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.219
Numéro MDL MFCD00017569
Clé InChI CFNDVXUTYPXOPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-aminophenylacetate, ethyl 2-4-aminophenyl acetate, p-aminophenylacetic acid ethyl ester, 4-aminophenylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-aminophenyl acetate, ethyl p-aminophenylacetate, unii-5h8cfu7gnp, benzeneacetic acid, 4-amino-, ethyl ester, ethyl-4-aminophenylacetate
CID PubChem 225219
Nom IUPAC 2-(4-aminophenyl)acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-aminophenylacetate
Point de fusion 46°C to 48°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 98%