Learn More
4-bromo-3-éthoxy-2-buténoate d’éthyle, tech. 90 %, stab. avec du carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377016
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377016 1 g 1g
11387016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06849.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1116-50-3 | C8H13BrO3 | 237.09 g/mol
Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-3-éthoxy-2-buténoate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les bases et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1116-50-3
Formule moléculaire C8H13BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 237.09
Numéro MDL MFCD00051757
Clé InChI FYYMWILFRUUBCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate, ethyl 2e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-4-bromo-3-ethoxybut-2-enoate
CID PubChem 6376123
SMILES CCOC(=O)C=C(CBr)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate
Note relative au nom stabilized with sodium carbonate
Point d’ébullition 88°C to 90°C (1 mmHg)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.496
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2042896
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Nom IUPAC éthyl 4-bromo-3-éthoxybut-2-enoate
Poids de la formule 237.1
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique